Learn More
Merck Centricon™ Plus-70 Zentrifugen-Filter-Einsätze
Geeignet für Ausschwingrotoren (250 ml) mit einer maximalen Rotation von 3500 x G
Marke:  Merck UFC710008
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.61380kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10654923
  • 403.00 € / 8 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der Centricon™ Plus-70 Zentrifugalfilter ist ein Einwegprodukt zur einmaligen Verwendung für die schnelle Verarbeitung wässriger biologischer Lösungen in Volumina von 15 bis 70 ml. Nur mit Zentrifugen mit Ausschwingrotor kompatibel. Die CentriCon Plus-70 Einheit kann die meisten 70 ml-Lösungen in nur 25 Minuten auf bis zu 350 μl konzentrieren (einige Lösungen können etwas länger dauern).•Die Revory-Rate liegt üblicherweise bei 90 % •50-fache bis 200-fache Konzentration •Geringes Aufbereitungsvolumen •Polypropylen-Gehäuse minimiert Bindung •Endpunktfunktion verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung •Einsatzbereit. Keine Montage erforderlich Anwendungen:•Aufkonzentrierung und Entsalzung von Chromatographiesäulen-Eluaten •Aufkonzentrierung von monoklonalen Antikörpern •Aufkonzentrierung von Proteinen oder Viren aus Kulturüberständen •Klärung von Gewebehomogenaten und Zelllysaten •Pufferaustausch oder Diafiltration
Einweg, Einmalgebrauch, wässrig, Lösungen, Volumen, Bereich
Spezifikation
Spezifikation
Ja
100.000 Tage
Aufkonzentrierung und Entsalzung von Chromatographiesäulen-Eluaten. Aufkonzentrierung von monoklonalen Antikörpern. Aufkonzentrierung von Proteinen oder Viren aus Kulturüberständen. Klärung von Gewebehomogenaten und Zelllysaten. Pufferaustausch oder Diafiltration
Sammelbecher für Polypropylen-Filtrat, Probenfilterbecher, Becher mit Deckel für Konzentrat/Retentat
15 bis 70 ml
Ultracel-PL
Unsteril
Regenerierte Cellulose (RC)
Zentrifugenfilter