Learn More
Merck Centricon™ Plus-70 Zentrifugen-Filter-Einsätze
Geeignet für Ausschwingrotoren (250 ml) mit einer maximalen Rotation von 3500 x G
Marke: Merck UFC700308
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.58500kg
Beschreibung
Der Centricon™ Plus-70 Zentrifugalfilter ist ein Einwegprodukt zur einmaligen Verwendung für die schnelle Verarbeitung wässriger biologischer Lösungen in Volumina von 15 bis 70 ml. Nur mit Zentrifugen mit Ausschwingrotor kompatibel. Die CentriCon Plus-70 Einheit kann die meisten 70 ml-Lösungen in nur 25 Minuten auf bis zu 350 μl konzentrieren (einige Lösungen können etwas länger dauern).•Die Revory-Rate liegt üblicherweise bei 90 % •50-fache bis 200-fache Konzentration •Geringes Aufbereitungsvolumen •Polypropylen-Gehäuse minimiert Bindung •Endpunktfunktion verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung •Einsatzbereit. Keine Montage erforderlich Anwendungen:•Aufkonzentrierung und Entsalzung von Chromatographiesäulen-Eluaten •Aufkonzentrierung von monoklonalen Antikörpern •Aufkonzentrierung von Proteinen oder Viren aus Kulturüberständen •Klärung von Gewebehomogenaten und Zelllysaten •Pufferaustausch oder DiafiltrationEinweg, Einmalgebrauch, wässrig, Lösungen, Volumen, Bereich
Spezifikation
Ja | |
3 kDa | |
19 cm2 | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
15 bis 70 ml |
Polypropylen | |
Unsteril | |
Zur Konzentration, Aufreinigung biologischer Proben; zur schnellen Verarbeitung wässriger Lösungen | |
Zentrifugenfilter |