Learn More
Merck Centriprep™ Zentrifugenfiltereinheiten
Zur Verarbeitung hochlöslicher Proben
357.00 € - 1455.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt Single-use
Material (Membran) Ultracel-YM regenerierte Cellulose
Sterilität Non-sterile
Filtrationsbereich 2,84 cm2
Gehäusematerial Regenerated Cellulose (RC)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke MWCO Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke MWCO Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10733121
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
4304
10.000 Da 24/Pckg. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10278490
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
4303
3.000 Tage 96Pack Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10626551
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
4311
50.000 Tage 96Pack Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10509412
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Merck
4307
30.000 Tage 96Pack Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verarbeitung hochlöslicher Proben
  • Schnelle Probenverarbeitung
  • Hohe Rückgewinnung, Ultracel™-YM Membran
  • Ideal zum Aufkonzentrieren und -reinigen von partikelbeladenen Lösungen oder hohen Konzentrationen
  • Zur Trennung von gelösten Stoffen mit niedrigem MW aus Fermentationsbrühen, Zellkulturmedien und Zelllysaten
  • Einzigartiger Inverse-Flow-Modus mit großem Deadstop
  • Einsatz in Ausschwing- oder Festwinkelrotoren für 50 ml-Röhrchen
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Non-sterile
Regenerated Cellulose (RC)
12 bis 15 ml
Ultracel-YM regenerierte Cellulose
2,84 cm2
Zentrifugalfiltereinheit
135 mm