Learn More
Merck Spenderdruckbehälter
Artikelnummer. 10094670 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
3,8 l
5 l
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10094670 10 l 1 Stück
10263541 3,8 l 1 Stück
10703291 20 l 1 Stück
10084670 5 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10094670 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. XX6700P10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dosierdruckbehälter enthalten Flüssigkeit zur Filtration durch druckbetriebene Filterhalter, sofern sie an eine externe Druckquelle angeschlossen sind.
Dosierdruckbehälter halten Flüssigkeit zur Filtration durch Millipore druckbetriebene Filterhalter, wenn sie an eine externe Druckquelle angeschlossen sind. Die tragbaren Behälter sind in Kapazitäten von 5, 10 und 20 Litern sowie 1 gal. erhältlich. Die Behälter entsprechen den ASME-Standards.™ -UM-Code-Anforderungen.
  • Die Verschlüsse sind mit einem Nocken-Verriegelungsgriff gesichert.
  • Die Behälter sind autoklavierbar, wenn sie belüftet werden.
  • Zubehörcode-konforme Überdruckventile, Druckmesser und Schlauchverbindungsstücke sind erhältlich.
  • Der Zubehörverschluss passt die Behälter für den Einsatz unter Vakuum an.
  • Gehäuse aus Edelstahl 316, Edelstahlarmaturen, Dichtungen und O-Ringe aus Fluorelastomer, geformter Neoprenkautschukboden.
  • 0,25 in NPTF-Winkelverschraubungen für Ein- und Auslass (beschriftet), 0,25 in. NPTF für Manometer und Entlüftungs-/Überdruckventilanschluss.
  • Maximaler Eingangsdruck: 6,9 bar
  • Maximale Temperatur: 121 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit (Geräte) Filterhalter
Material Edelstahl (316)
Sterilität Unsteril
Max. Druck 6,9 bar
Nenndruck 100 psi
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 249,8 °F
Max. Temperatur (metrisch) 121 °C
Typ Druckbehälter
Volumen (metrisch) 10 l
Höhe (angloamerikanisch) 14 in.
Höhe (metrisch) 35,2 cm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 9 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) 22,9 cm