Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 0.10 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist
172.00 € - 645.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Siebfilter |
Material | PVDF |
Porengröße | 0,1 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10329880
|
Merck
VVLP01300 |
13 mm | 100Pack |
172.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10526902
|
Merck
VVLP04700 |
47 mm | 100Pack |
301.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10696531
|
Merck
VVLP02500 |
25 mm | 100Pack |
220.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10074490
|
Merck
VVLP14250 |
142 mm | 50Pack |
645.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10471541
|
Merck
VVLP09050 |
90 mm | 50Pack |
431.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10656551
|
Merck
VVHP04700 |
47 mm | Gehäuse 100Pack |
265.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11760433
|
Merck
VVLP00010 |
1 Rolle |
477.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15848317
|
Merck
VVLP07625 |
76 mm | 25Pack |
178.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
- Mittlere Stärke: 125μm
- Typischer Brechungsindex: 1.42
- Autoklavierbar
- Die hydrophile Form ist aus modifiziertem Polyvinylidenfluorid (PVDF) gefertigt und zeichnet sich durch eine geringere Proteinbindung aus als Nitrozellulose, Nylon oder PTFE
Anwendungsbereiche:
- Klärung von Luft und anderen Gasen
- Sterilisierungsfilterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Additiven, Antibiotika und Alkoholen
- Partikelentfernung; biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Fällung)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Siebfilter | |
0,1 μm | |
Filtermembranen |
Weiß | |
PVDF | |
Unsteril |