Learn More
Merck Durapore™ PVDF-Membranfilter: Hydrophil: 0.45 μ Porengröße
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist. EMD Millipore Durapore™ PVDF-Membranen mit einer Porengröße von 0.45μ gewährleisten hohe Flussraten und hohen Durchsatz, einen geringen Anteil an extrahierbaren Stoffen, eine breite chemische Verträglichkeit sowie eine geringe Proteinbindung. Verfügbar in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
Marke: Merck HVLP02500
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07650kg
Beschreibung
Empfohlen, wenn eine größtmögliche Rückgewinnung erforderlich ist.Durapore™ PVDF-Membranen:Die Porengröße von 0,45 μ ermöglicht hohe Flussraten und hohen Durchsatz, geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen, chemische Verträglichkeit und geringe Bindung von Proteinen.Erhältlich in Durchmessern von 13 bis 142 mm.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, geringe extrahierbare Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität. Die hydrophile Durapore™ Membran bindet weit weniger Proteine als die Membranen aus Nylon, Nitrozellulose oder PTFE.- Merkmale und Vorteile
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
PVDF | |
0,45 μm | |
Glatt | |
100/Packung | |
Filtermembranen | |
25 mm |
22 psi | |
Siebfilter | |
PVDF | |
Unsteril | |
Hydrophil | |
100Pack | |
125 µm | |
Hydrophil | |
25 mm |