Beschreibung
Empfohlen, wenn größtmögliche Recovery erforderlich ist.
Durapore™ Membranen bieten hohe Durchflussraten und Durchsatzleistungen, geringe Extraktionswerte und eine breite chemische Kompatibilität. Hydrophil Durapore™ Die Membran bindet weit weniger Protein als Nylon-, Nitrocellulose- oder PTFE-Membranen.
Produktmerkmale und Vorteile- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen (sowohl hydrophile als auch hydrophobe Sorten), passend für Ihre Anwendungsanforderungen
- Durapore™ Membranfilter weisen eine sehr geringe Proteinbindung auf, um die Wechselwirkung mit Ihrer Probe zu minimieren und die Ausbeute zu maximieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Filtertyp | Siebfilter |
| Format | Scheibe |
| Material | PVDF |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Flussrate | >2,6 ml/min x cm² |
| Hydrophobizität | Hydrophob |
| Mehr anzeigen |