missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Millipore EZ-Pak™ Membrane

Für allgemeine mikrobiologische Analysen verwendet.  Millipore™ EZ-Pak™ Membranen sind sterile, sofort einsatzbereite Membranen, die das Kontaminationsrisiko eliminieren und Zeit sparen.

Marke:  Merck Millipore MSP000814

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.52560kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13151754

  • 779.00 € / 600 Stück


Verfügbar ab
20-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Used for general microbiological analysis. EZ-Pak™ Membranes are sterile, ready-to-use membranes that eliminate contamination risk and save time.

Drücken Sie auf den Hebel, um die Hälfte der Membranoberfläche freizulegen und die Membran einfach mit einer Pinzette zu entnehmen. Die andere Hälfte verbleibt in der schützenden Verpackung. Nicht genutzte Membranen bleiben sicher verpackt im gefalteten Streifen.

  • Cellulosemischester
  • Sterile Oberfläche mit Gitternetz
  • Für allgemeine mikrobiologische Analysen
  • Zertifiziert, um den Standardmethoden für die Wasseruntersuchung und den Anforderungen für Abwasser zu entsprechen

Bestellinformation

Die Membranen sind einzeln verpackt und werden in gefalteten Bandkassetten zu je 150 Stück geliefert. Jede Packung enthält vier Kassetten (insgesamt 600 Membranen). Die Katalognummer der Membran, die Chargennummer, das Sterilisationsdatum, die Porengröße sowie die Sequenznummer von 1 bis 150 der einzelnen Membrankassetten sind auf der transparenten Schutzabdeckung aufgedruckt.

Compliance

Entsprechen den Richtlinien der Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser.

Spezifikation

Spezifikation

Certified to meet standard methods for the examination of Water and wastewater requirements
1.85 in.
General microbiological analysis, colony counting by improving contrast of lactic bacteria colonies in beer and wine analysis and yeast colonies in soft drink testing
Grid
Mixed Cellulose Ester
Sterile
Schwarz
4.7 cm
Forceps
EZ-Pak Membrane
0.45μm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation