Learn More
Merck Millipore EZ-Pak™ Membrane
Für allgemeine mikrobiologische Analysen verwendet. Millipore™ EZ-Pak™ Membranen sind sterile, sofort einsatzbereite Membranen, die das Kontaminationsrisiko eliminieren und Zeit sparen.
Beschreibung
Used for general microbiological analysis. EZ-Pak™ Membranes are sterile, ready-to-use membranes that eliminate contamination risk and save time.
Drücken Sie auf den Hebel, um die Hälfte der Membranoberfläche freizulegen und die Membran einfach mit einer Pinzette zu entnehmen; die andere Hälfte verbleibt in der schützenden Verpackung. Nicht genutzte Membranen bleiben sicher verpackt im gefalteten Streifen.
- Zellulosemischester
- Sterile und Gitteroberfläche
- Für allgemeine mikrobiologische Analysen verwendet.
- Zertifiziert, um Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser- und Abwasseranforderungen zu entsprechen
Bestellinformation
Die Membranen sind einzeln verpackt und werden in plissierten Bandkassetten mit je 150 Stück geliefert. Jede Packung enthält vier Kassetten (insgesamt 600 Membranen). Katalognummer der Membran, Chargennummer, Sterilisationsdatum, Porengröße und laufende Nummer von 1 bis 150 für jede Membrankassette sind auf einer durchsichtigen Schutzhülle aufgedruckt.
Compliance
Entspricht den Richtlinien der Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser.
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose, octylphenol polyethoxyethanol