Learn More
Merck Gewebter Netzabstandhalter, Dacron, 124 mm
Bei der seriellen Filtration werden gewebte Gitterabstandhalter zwischen den Filtern platziert, um zu verhindern, dass der nachgeschaltete Siebfilter die vorgeschaltete Filterpore verblindet. Sie erhöhen die Durchflussrate und den Durchsatz.
Marke: Merck AP3212450
247.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zur Verstärkung der Filter in Millipore Monitoren werden für die Kontaminationsanalyse Stützkissen aus Zellulose verwendet. Wenn sie mit Wachstumsmedium gesättigt sind, können sie auch für die Kultivierung von Mikroorganismen auf Membranen verwendet werden. Um die Durchflussrate und den Durchsatz zu erhöhen, können unsere Abstandshalter aus Gewebe zwischen den Filtern in einer seriellen Filtration platziert werden, wodurch verhindert wird, dass der nachgeschaltete Siebfilter in den Poren des vorgeschalteten Filters verstopft. Merkmale und Vorteile • Vermeidung von Membranschäden bei hohem Druck oder schnellen Durchflussbedingungen • Mit Abstandshaltern können Sie mehrere Filtrationsstufen in einem einzigen Prozessschritt kombinieren und so Zeit sparen Anwendungen: Luftüberwachung, Überwachen von Umgebungsbedingungen, Überwachung von AerosolkontaminationSpezifikation
Weiß | |
Dacron | |
Gehäuse AP32 | |
50Pack. | |
Gewebter Abstandshalter für Dacron Filamentnetz | |
4,88 in. | |
12,4 cm |
Netzfilter | |
Zwischen Filtern in der seriellen Filtration, um zu verhindern, dass nachgeschaltete Siebfilter vorgeschaltete Filterporen blenden, und um Flussrate und Durchsatz zu erhöhen. | |
Hydrophil | |
Glatt | |
Hydrophil | |
12,4 cm |