Learn More
Merck Druckmesser, 0 bis 7 bar
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke: Merck YY1301015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Manometern und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die angegebenen Ausnahmen besteht das Material aus Edelstahl der Serie 300. Tri-Clamp (TC)-Anschlüsse werden als 1 1/2 Zoll, 2 Zoll usw. bezeichnet. 1 1/2 Zoll TC-Anschlüsse werden an Röhrchen mit 1 Zoll oder 1 1/2 Zoll AD angeschlossen. 2 Zoll TC-Anschlüsse können nur an Röhrchen mit 2 Zoll AD angeschlossen werden.
Spezifikation
Filtrationssysteme | |
Manometer | |
6,35 cm |
Innenteile aus Edelstahl 316, Polycarbonat-Fenster | |
2.5 Zoll |