Learn More
Merck Glass Fiber Filters Without Binder, 2.7 μm
Hydrophilic Glass Fiber without Binder Resin filter
Marke: Merck APFD04700
76.31 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Hydrophile Glasfaser ohne Binderharzfilter
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Binderharze erhältlich und können durch EO, Gammastrahlen oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar).Glasfaserfilter ohne Binderharz:
Die Filter ohne Binderharz behalten ihre strukturelle Integrität ohne Gewichtsverlust, wenn sie auf bis zu 500 °C erhitzt werden, und können daher sowohl für gravimetrische Analysen als auch für die Filtration von heißen Gasen verwendet werden.
Typ APFD
• Dicker Filter mit hohem Durchfluss und geringer Retention
• Zur Klärung von Suspensionen mit Partikeln über 1,0 µm
Spezifikation
139 l/min/ cm2 | |
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
2,7 µm | |
Steril | |
Zur Klärung von Suspensionen, die Partikel enthalten | |
Hydrophil | |
932 °F | |
0,018 in. | |
Filtermembranen | |
1,8 in. | |
4,7 cm |
16 mm H2O | |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
2,7 μm | |
2,7 ml/min/cm2 | |
APFD | |
Glatt | |
500 °C | |
470 µm | |
Hydrophil | |
4,7 cm |