Learn More
Merck Glasfaserfilter ohne Bindemittel, 1,6 μm
Hydrophile Glasfaser ohne Binderharzfilter
Marke: Merck APFA04700
72.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Faserige Millipore Scheibenfilter sind in einer Vielzahl von Durchflussraten und Durchsatzkapazitäten erhältlich. Unsere Glasfaserfilter sind mit oder ohne Binderharze erhältlich und können durch EO, Gammastrahlen oder Autoklavieren sterilisiert werden (121 °C bei 1 bar).Glasfaserfilter ohne Binderharz:
Die Filter ohne Binderharz behalten ihre strukturelle Integrität ohne Gewichtsverlust, wenn sie auf bis zu 500 °C erhitzt werden und können daher sowohl für gravimetrische Analysen als auch für die Filtration von heißen Gasen verwendet werden.
Typ APFA
• Rückhaltung feiner Partikel mit guter Effizienz, auch bei hohen Durchflussraten
• Empfohlen für die Überwachung von Abwasser und die Aufnahme von Schwebstoffpartikeln in Gasen (z. B. Dämpfe aus Schornsteinen)
• Verwendung in biochemischen Anwendungen (z. B. Zellgewinnung und Filtration von Protein- oder Nukleinsäure-Präzipitaten)
Spezifikation
67,5 /min/cm2 | |
Autoklavierbar | |
Tiefenfilter | |
1,6 μm | |
Steril | |
Abwasserüberwachung, Aufnahme von Schwebstoffpartikeln in Fett, Zellentnahme, Filtration von Protein- und Nukleinsäure-Fällungen | |
Hydrophil | |
932 °F | |
0,009 in. | |
Filtermembranen | |
1,8 in. | |
4,7 cm |
33 mm H2O | |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
1,6 μm | |
5 ml/min/cm2 | |
APFA | |
Glatt | |
500 °C | |
230 µm | |
Hydrophil | |
4,7 cm |