Learn More
Merck In-Line-Filterhalter, 47 mm
Unterstützt die Inline-Produktion von ultrareinen Flüssigkeiten oder Gasen durch Druckvorfiltration
Marke: Merck XX4304700
345.51 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.16262kg
Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Manometern und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Bis auf die angegebenen Ausnahmen besteht das Material aus Edelstahl der Serie 300. Tri-Clamp (TC)-Anschlüsse werden als 1 1/2 Zoll, 2 Zoll usw. bezeichnet. 1 1/2 Zoll TC-Anschlüsse werden an Röhrchen mit 1 Zoll oder 1 1/2 Zoll AD angeschlossen. 2 Zoll TC-Anschlüsse können nur an Röhrchen mit 2 Zoll AD angeschlossen werden.Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Unsteril | |
47 mm | |
7,6 cm |
Polypropylen | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
7,6 cm |