Learn More
MilliporeSigma™ MQuant™ pH Indicator Papers
Measure pH onsite without instruments or extensive preparation
Marke:  MilliporeSigma™ 1095570003
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15332872
  • 59.77 € / 1 Packung
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
6.4 to 8
6.4 to >8
10°C to 25°C
Environmental analysis and industrial in-process controls, calibration and checking of the products by certified buffer Solutions, rapid on-the-spot pH determination, non-bleeding even in strong alkaline solutions for accurate pH determination
3 x 4.8 Rolls
Special pH Indicator Paper