Learn More
Merck MF-Millipore™ Membranfilter
Auf Festigkeit, Flexibilität und eine breite Chemikalienkompatibilität bei wichtigen biologischen Trennungen ausgelegt
Marke: Merck AAWG0250C
186.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : CAS : 9004-70-0 Netto-Gewicht : 0.07740kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht.MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter.
Merkmale & Vorteile
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in verschiedenen Porengrößen, schwarz oder weiß, mit oder ohne Oberfläche mit Gitternetz
- Kompatibel für die Sterilisation mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavierung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
Für Analyse- und Forschungsanwendungen. | |
100/Packung | |
Hydrophil | |
25 mm |
Weiß | |
0,8 μm | |
190 ml/min x cm2 | |
100Pack | |
Filtermembranen | |
0,98 in. | |
25 mm |
Sicherheit und Handhabung
- .8 MCE WH GRD Asbestos Monitoring 100Pk
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.