Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 3.0 μm Porengröße
Für Luftüberwachungen, Flüssigkeitsüberwachungen, Partikelsammlung und -analyse sowie zur Qualitätskontrolle von Flüssigkeitstanks
184.00 € - 575.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Zellulosemischester (MCE) |
Porengröße | 3,0 μm |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10389600
|
Merck
SSWP04700 |
47 mm |
238.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10094610
|
Merck
SSWP01300 |
13 mm |
210.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10432711
|
Merck
SSWP09025 |
90 mm |
208.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10278390
|
Merck
SSWP02500 |
25 mm |
184.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10686931
|
Merck
SSWP14250 |
142 mm |
575.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Kommt in der Luft-, Flüssigkeits- und Feinstaubüberwachung zum Einsatz.
- Filtercode: SSWP
- Filterfarbe: Weiß
- Maximale Betriebstemperatur: 75 °C
- Benetzbarkeit: Hydrophil
- Porengröße: 3.0&mu.m
- Filterfläche: Glatt
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
Für Luftüberwachungen, Flüssigkeitsüberwachungen, Partikelsammlung und -analyse, Qualitätskontrolle von Flüssigkeitstanks. | |
Hydrophil |
Weiß | |
3,0 μm | |
320 ml/min x cm2 | |
Filtermembranen |