Learn More
Merck MF-Millipore™ Cellulosemischester-Membranen: 5.0 μm Porengröße
Für eine Vielzahl von analytischen und Forschungsanwendungen konzipiert. EMD Millipore MF-Millipore™ Membranen aus Cellulosemischester mit einer Porengröße von 5.0 µm sind in einer Reihe von Durchmessern erhältlich. Aus einer einfachen, weißen Zellulosemischmembran.
150.00 € - 580.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Bubble Point | ≥0,42 bar, Luft mit Wasser |
Farbe | Weiß |
Material | Zellulosemischester (MCE) |
Porengröße | 5 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10480411
|
Merck
SMWP01300 |
13 mm |
150.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10126440
|
Merck
SMWP02500 |
25 mm |
198.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10569212
|
Merck
SMWP03700 |
37 mm |
277.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10482321
|
Merck
SMWP04700 |
47 mm |
286.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10309560
|
Merck
SMWP09025 |
90 mm |
220.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10606361
|
Merck
SMWP14250 |
142 mm |
580.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Hydrophile, weiße, einfache Oberfläche
- Aus einem biologisch inerten Gemisch aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat
- Häufig in analytischen/Forschungsanwendungen eingesetzt
- Die Membranen sind 135 μm stark und die Porengröße beträgt 5.0 μm
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Weiß | |
5 μm | |
580 ml/min x cm2 | |
Glatt | |
Filtermembranen |
≥0,42 bar, Luft mit Wasser | |
Zellulosemischester (MCE) | |
Unsteril | |
32 l/min/cm2 | |
135 µm | |
Hydrophil |