missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Millipore Membranfilter für mikrobiologische Analysen, gezahnt

Für die mikrobiologische Analyse von Wasser und anderen Flüssigkeiten anhand des MF-Verfahrens optimiert

Marke:  Merck Millipore HCWG047S6

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13111784

  • 565.00 € / 600 Stück


Verfügbar ab
07-12-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • MF-Typ-Membranfilter (Zellulosemischester)
  • 0.45 μm (Typ HA) wurde für vollständige Retention und maximale Rückgewinnung von allen coliformen und fäkalcoliformen Bakterien entwickelt
  • 0.7 μm (Typ HC) eignet sich zur Analyse fäkalcoliformer Bakterien
  • 0.22 μm-Membranen werden eingesetzt, wenn eine Porengröße von 0.45 μm nicht ausreicht
  • Zur Analyse von Getränken eignen sich Membranen mit einer Porengröße von 0.8 μm

Compliance

Laut Zertifikation zur Erfüllung der Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser geeignet.

Spezifikation

Spezifikation

Certified to meet standard methods for the examination of Water and wastewater requirements
0.7μm
Grid
MF method microbiological analysis of water or other liquids
Weiß
Sterile
4.7cm
S Pak Membrane Filter
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation