Learn More
Merck Millipore Membranfilter für mikrobiologische Analysen
Für die mikrobiologische Analyse von Wasser und anderen Flüssigkeiten anhand des MF-Verfahrens optimiert
N.V.
Beschreibung
Beschreibung
  • MF-Typ-Membranfilter (Zellulosemischester)
  • 0.45 μm (Typ HA) wurde für vollständige Retention und maximale Rückgewinnung von allen coliformen und fäkalcoliformen Bakterien entwickelt
  • 0.7 μm (Typ HC) eignet sich zur Analyse fäkalcoliformer Bakterien
  • 0.22 μm-Membranen werden eingesetzt, wenn eine Porengröße von 0.45 μm nicht ausreicht
  • Zur Analyse von Getränken eignen sich Membranen mit einer Porengröße von 0.8 μm
Compliance
Laut Zertifikation zur Erfüllung der Standardmethoden für die Untersuchung von Wasser und Abwasser geeignet.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen