Learn More
Merck Microcon-30 kDa Zentrifugalfiltereinheit mit Ultracel-30-Membran
Dieser 0,5 ml-Zentrifugalfilter ermöglicht die Konzentration von Biomolekülen mit einer Membran NMWL mit 30 kDa. Mikrometer-Zentrifugalfilter sind ideal für die Konzentration und Entsalzung von DNA und Proteinen.
Marke:  Merck MRCF0R030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28080kg
Artikelnummer. 11750403
  • 707.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ideal für DNA-Konzentrations- und Entsalzungsanwendungen.
Einfaches und effizientes Konzentrieren und Entsalzen von Lösungen aller Makromoleküle mit jeder Zentrifuge, die 1,5 ml-Röhrchen aufnehmen kann. Mit der Ultracel™ Membran mit geringer Bindung bieten Microcon™ Filter Folgendes:• Typische Rückgewinnung von mehr als 95 %, selbst bei verdünnten Lösungen • Umkehrdurchlauf zur Maximierung der Rückgewinnung, selbst bei kleinsten Proben • Praktische Lagerung von Filtrat oder konzentrierter Probe in Standard-Mikrofugenröhrchen • Konzentrationsfaktoren bis zu 100x Merkmale:• Hohe Rückgewinnung für kleine Volumina mit Umkehrdurchlauf (Konzentrationsfaktor unter 20x) • Geringe Bindung der Ultracel™ Membran • Schnelle Verarbeitung Probenanwendungen: • Wiederherstellung genomischer DNA für forensische Anwendungen • Konzentration und Entsalzung von Nukleinsäuren (hohe Rückgewinnung als Alternative zu Ethanolniederschlägen) • Entfernung von Primern aus amplifizierter DNA • Einfache Filtratrückgewinnung aufgrund des flachen Membrandesign
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Regenerierte Cellulose
Unsteril
Regenerierte Cellulose (RC)
10 ml
4.5 cm
Ja
30 kDa
0.32 cm2
Zentrifugenfilter
1.8 Zoll
12,3 mm