Learn More
Merck Microcon-10kDA Zentrifugalfiltereinheit mit Ultracel-10-Membran
Für die effiziente Konzentration, Entsalzung oder den Pufferaustausch von wässrigen biologischen Proben.
Marke: Merck MRCPRT010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28260kg
Beschreibung
Einfaches und effizientes Konzentrieren und Entsalzen von Lösungen aller Makromoleküle mit jeder Zentrifuge, die 1,5 ml-Röhrchen aufnehmen kann. Mit der Ultracel™-Membran mit geringer Bindung bieten Microcon™ Filter Folgendes: • Typische Rückgewinnung von mehr als 95 %, selbst bei verdünnten Lösungen • Umkehrdurchlauf zur Maximierung der Rückgewinnung, selbst bei kleinsten Proben • Praktische Lagerung von Filtrat oder konzentrierter Probe in Standard-Mikrofugenröhrchen • Konzentrationsfaktoren bis zu 100x Merkmale:• Hohe Rückgewinnung für kleine Volumina mit Reverse Spin (Konzentrationsfaktor unter 20x) • Geringe Bindung an Ultracel™ Membran • Schnelle VerarbeitungSpezifikation
Grün | |
Ultracel-10 | |
Regenerierte Cellulose (RC) | |
10 ml |
Ja | |
Unsteril | |
Zentrifugenfilter | |
4,5 cm |