Learn More
Merck Microsyringe Filter Holder, 25 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke: Merck XX3002514
458.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Machen Sie Ihren eigenen Spritzenfilter! Die Filterhalter für Mikrospritzen bieten Ihnen die Flexibilität, den für Ihre Anwendung am besten geeigneten Membrantyp und Durchmesser auszuwählen. Zur Sterilfiltration autoklavieren Sie Ihre Filterhalter mit der eingesetzten Membran. Ultrareinigen oder sterilisieren Sie kleine Flüssigkeitsmengen, die mit einer Spritze verabreicht werden, oder installieren Sie sie linear, um größere Mengen zu filtern.Merkmale und Vorteile
- Die langlebige Edelstahlkonstruktion gewährleistet jahrelangen Einsatz und verringert den Abfall durch Einwegspritzenfilter
- Autoklavierbar mit eingesetztem Filter für sterile Filtration
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Edelstahl | |
3,9 cm2 | |
6,9 bar (100 psi) | |
Männlicher Luer-Slip™ | |
Laborfilterhalter oder Zyklone | |
3,2 cm |
Filterhalter | |
Unsteril | |
1/4 Zoll NPTF | |
Luer-Lock-Anschlussstecker | |
6,9 bar (100 psi) | |
3,2 mm |