Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, Automation Compatible, 0.2 μm
Trouble-free performance on a variety of automated systems
Marke: Merck SLGNDZ5NZ
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Problemlose Leistung in einer Vielzahl automatisierter Systeme
Automatisierungskompatible, nicht sterile Millex™ Spritzenfilter:- Für die effiziente Filtration bei der Auflösung und anderen automatisierten Probenvorbereitungsanwendungen entwickelt
- Das gewölbte Gehäuse gewährleistet eine zuverlässige Filterabgabe
- In verschiedenen Membrantypen und Porengrößen erhältlich, einschließlich Einheiten mit Vorfiltern für partikelbeladene Proben.
- Erhältlich in Großmengen oder Steigröhrchen für den Einsatz mit automatisierten Filterwechselsystemen
- Luer-Lok™ Anschluss optimiert für präzise Ausrichtung und Passform
Anwendungen:
- Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels
- Automatisierte Probenvorbereitung
- Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Spezifikation
Naturfarben | |
Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Lock-Anschluss | |
Nylon | |
Nylon | |
0,2 μm | |
3,9 cm2 | |
<100 µl | |
Luer-Lok™-Buchse | |
Männlicher Luer-Stecker | |
200Pack | |
45 °C | |
Millex-HN Filtereinheit | |
0.82 Zoll | |
2,5 cm | |
2,5 cm |
Naturfarbener Einlass/naturfarbener Auslass | |
Ja | |
Spritze | |
HDPE | |
Nicht steril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Nylon | |
200er-Packung | |
7 bar (100 psi) | |
113 °F | |
45 °C | |
100 mL | |
2.1 cm | |
25 mm |