Learn More
Merck Millex™ HPF LCR-Filtereinheit
Unsterile Filter bieten einen höheren Durchsatz für einfachere Filtrationen.
Marke: Merck SLLGM25NK
3455.58 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile Millex™ HPF-Spritzenfilter- HPF Millex enthält zwei verschiedene Medien: Einen graduierten Glasfaser-Vorfilter (10,0 bis 0,7 µm) zum Entfernen größerer Partikel und einen 0,20 oder 0,45 µm-Membranfilter für die Feinfiltration
- Deutlich höherer Durchsatz als Standardfilter ohne Vorfiltrationsmedien, insbesondere bei der Filterung partikelbeladener Lösungen
- Für manuellen oder automatisierten Gebrauch
- Gehäuse aus Polyethylen mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
Anwendungen:
Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung des Arzneimittels, Automatisierung der Probenvorbereitung, Klärung von Lösungen mit hohem Partikelgehalt
Spezifikation
Naturfarben | |
Ja | |
PTFE | |
Nicht steril | |
Klärung wässriger und organischer Lösungen mit hohem Partikelgehalt | |
1000Pack | |
45 °C | |
100 mL | |
2.1 cm | |
2,5 cm |
Weiblicher Luer-Lok/männlicher Luer-Slip | |
HDPE | |
0,2 μm | |
3.9 cm2 | |
Zwei verschiedene Medien, ein graduierter Vorfilter aus Glasfaser, ein hydrophiler Filter mit PTFE-Membran | |
113 °F | |
Millex-HPF/LCR Filtereinheit | |
0.82 in. | |
2,5 cm | |
2.5 cm |