Learn More
Merck Millex™ LCR mehrlagige Filter
Hydrophile PTFE-Filter für die manuelle oder automatisierte Verwendung
221.00 € - 3990.00 €
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Verbinder | Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Slip |
Einwegprodukt | Ja |
Filtertyp | Hydrophiles LCR |
Material | HDPE |
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10748915
|
Merck
SLCRM25NK |
1000Pack |
3990.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10546835
|
Merck
SLCRM25NS |
50Pack |
221.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Mit zwei unterschiedlichen Filtern: ein gestaffelter Vorfilter aus Glasfaser für die Entfernung größerer Partikel und ein Membranfilter mit 0.45 μm für die Feinfiltration.
- Druckbeständiges gewölbtes Gehäuse und optimierter Luer-Lock-Anschluss sorgen für eine verlässliche Zuführung durch automatisierte Systeme
- Gehäuse aus Polyethylen mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen
- Zwei- bis vier Mal höhere Durchsätze als Spritzenfilter ohne Vorfilter
- Prozessvolumen: 100 ml
- Nicht steril
- 0.45μ m
Bestellinformation
Erhältlich in Packungen mit 50 oder 1000 Stück
Spezifikation
Naturfarben | |
Ja | |
HDPE | |
0,45 μm | |
3.9 cm2 | |
Zwei verschiedene Medien, ein graduierter Vorsatzfilter aus Glasfaser, ein 0,45 µm-Membranfilter | |
45 °C | |
0.82 Zoll | |
2,5 cm | |
2.5 cm |
Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Slip | |
Hydrophiles LCR | |
PTFE | |
Unsteril | |
Klärung wässriger und organischer Lösungen mit hohem Partikelgehalt, analytische Probenvorbereitung | |
113 °F | |
Millex-HPF/LCR Filtereinheit | |
2.1 cm | |
2,5 cm |