Learn More
Merck Millex™-GP50 sterile Filtereinheit
Schnelle Filterung mit geringer Proteinbindung
Marke:  Merck SLMP025SS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31860kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10558832
  • 288.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Schnelle Filtration mit geringer Proteinbindung
Millex™ Spritzenfiltereinheiten mit hydrophober Fluoropore™ oder Millipore Express™ PLUS PES-Membran sind ideal für die Inline-Sterilisation von Gasen und die Entlüftung steriler Behälter, während Filter mit Fluoropore™ Membran auch zum Sterilisieren oder zur Klärung organischer Lösungen verwendet werden können. Es gibt auch spezielle Filtereinheiten zum Schutz von Hämodialyse-Schallköpfen vor Blut und Feuchtigkeit. Die 50 mm Millex™ Filtereinheiten eignen sich besonders für den Schutz von Vakuumlinien. Alle Einheiten sind bidirektional.
Merkmale & Vorteile
  • Spezielle Filtereinheiten schützen Hämodialyse-Schallköpfe vor Blut und Feuchtigkeit
  • 50 mm Millex™ Einheiten sind ideal für den Schutz von Vakuumlinien
  • Alle Millex™ Einheiten aus hydrophobem PTFE gewährleisten bidirektionalen Fluss
Anwendungen: Sterilisation von Gasen, Vakuumleitungsschutz, Entlüftung steriler Behälter, Sterilisierung und Klärung organischer Lösungen
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Durchsichtig
Höhe: 2,5 cm
Hydrophiles PES
Steril
Geringe Proteinbindung; Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen
Eastar™
5.2 bar
5,2 bar (75 psi)
113 °F
45 °C
100 mL
0.98 Zoll
2,5 cm
Transparent
Weiblicher Luer-Lok/männlicher Luer-Slip
Ja
0,22 μm
3,9 cm²
<0,1 ml
Weiblicher Luer-Lok™
Männlicher Luer-Stecker
50 pro Packung
45 °C
Biosart 100 Monitor
<100 μl
2,5 cm
2,5 cm