Learn More
Merck Unsterile Spritzenfilter Millex, D=25mm, 5,0μm, PTFE-Membran, hydrophop (VE=50St)
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Marke: Merck SLLS025NS
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Hydrophobe Membran aus PTFE
- Kompatibel mit aggressiven organischen Lösungen und hohen Temperaturen
†Mit Röhrchenauslass, zur Filtration direkt in kleine Auffanggefäße.
Spezifikation
Mitex | |
Polyethylen | |
25 mm |
5 μm | |
Spritzenfilter |