Learn More
Merck Millex™ Nicht-sterile Spritzenfilter mit PE-Gehäuse – PES
Ideal für die Vorbereitung von Proben mit 10–100 ml für die Chromatographie oder andere instrumentelle Analysen
221.00 € - 2120.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Unsteril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Probenvorbereitung |
Gehäusematerial | PP |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10664923
|
Merck
SLHP033NB |
33 mm | 250Pack |
835.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11700463
|
Merck
SLHPX13NL |
13 mm | 100Pack |
316.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10509582
|
Merck
SLHP033NS |
33 mm | 50Pack |
221.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11765223
|
Merck
SLHPX13NK |
13 mm | 1000Pack |
1960.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10665113
|
Merck
SLHP033NK |
33 mm | 1000Pack |
2120.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Ideal für die Vorbereitung von Proben mit 10 bis 100 ml für die Chromatographie oder andere instrumentelle Analysen
Membranausführungen:PVDF, geringe Proteinbindung, für wässrige Lösungen
PTFE, hydrophob, höchste chemische Beständigkeit, für organische Lösungen, auch für wässrige Lösungen verwendbar (Vorbenetzung mit Alkohol)
Nylon, hohe chemische Beständigkeit, für wässrige und organische Lösungen
PTFE - hydrophil, hohe chemische Beständigkeit, geringe Proteinbindung, für wässrige und organische Lösungen
PES Express™ PLUS - hydrophil, geringe Proteinbindung
Gehäuse aus PE-HD für die 4mm und 25mm Einheiten, und PP für die 13mm und 33mm Einheiten
4mm Filter für Probenvolumina bis 1mL
13mm Filter für Probenvolumina bis 10mL
25mm Filter für Probenvolumina bis 100mL
33mm Filter für Probenvolumina bis 200mL oder schnellere Filtrationen
Eingang Luer-Lok weiblich
Ausgang Luer-Slip männlich oder verlängerter Auslass
Porengrösse: 0,45μm
φ: 33mm
Spezifikation
Ja | |
Unsteril | |
PP |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Spritzenfilter |