Learn More
Merck Millex™ nicht sterile Spritzenvorsatzfilter mit PE-Gehäuse – PVDF-Membran – 33 mm Durchmesser
Entfernen Sie Partikel, verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis und erhalten Sie flache Basislinien. EMD Millipore Millex™ unsterile 33 mm Spritzenfilter bestehen aus einem Polyethylengehäuse mit Durapore™ Membranen zur Vorbereitung von Proben zur Analyse. Mit zwei Porengrößen erhältlich.
225.00 € - 3365.00 €
Spezifikation
Farbcode | Gelb |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Material (Membran) | Durapore PVDF |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10264352
|
Merck
SLHV033NB |
0,45 μm |
1260.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10142642
|
Merck
SLHV033NS |
0,45 μm |
225.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10375802
|
Merck
SLHV033NK |
0,45 μm |
3365.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Entfernen Sie Partikel, verbessern Sie das Signal-Rausch-Verhältnis und erhalten Sie flache Basislinien.Millex™ unsterile 33-mm Spritzenfilter bestehen aus einem Polyethylengehäuse mit Durapore™ Membranen zur Vorbereitung von Proben zur Analyse.Mit zwei Porengrößen erhältlich.
- Gehäuse aus Polyethylen mit niedrigem Gehalt an extrahierbaren Stoffen
- Mit einem 0.22 oder 0.45 μm Membranfilter zur feinen Filtration
- Weiblicher Luer-Lock™ Einlass und männlicher Luer-Slip-Auslass
- Durapore™ (PVDF)-Membran für niedrigste Proteinbindung
- Verwendung mit wässrigen und schwachen organischen Lösungen
- Zur Probenvorbereitung von proteinhaltigen Lösungen vor der Chromatographie oder anderen Instrumentenanalysen
Spezifikation
Gelb | |
Durapore PVDF | |
Unsteril | |
Analytische Probenvorbereitung | |
PP | |
<100 ml | |
33 mm |
Ja | |
0,45 μm | |
4,5 cm2 | |
≤80 µl | |
Spritzenfilter | |
33 mm |