Learn More
Merck Millex™ sterile Spritzenvorsatzfilter: PES-Membran – Grün
BIOPHARMA
Gebrauchsfertige Spritzeneinheiten, die für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen entwickelt wurden
Marke:  Merck SLGP033RB
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10565022
  • 1260.00 € / 250 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-08-2025
Beschreibung
Gebrauchsfertige Spritzeneinheiten für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen
Sterile Millex Filtereinheiten sind in einem größeren 33 mm-Gehäuse mit MCE-, PVDF- oder PES-Membranen erhältlich.
Schnellere Durchflussrate:
Die größere Filteroberfläche erhöht die Flussrate und den Durchsatz. Es erleichtert auch das Filtern von Lösungen, da es den Druck verringert, der zum Entleeren der Spritze erforderlich ist.
Höherer Betriebsdruck:
Millex Filter haben einen maximalen Gehäusedruck von 10,5 bar (150 psi), was bedeutet, dass Sie Lösungen schneller als zuvor filtern können.
Farbcodierung:
Das farbcodierte Band am Millex Gehäuse zeigt deutlich an, welche Membran sich im Inneren befindet.
Hergestellt für zuverlässige Leistung:
Millex Filter werden in einer kontrollierten Umgebung mit einem automatisierten Verfahren hergestellt. Während der Montage keine Berührung des Filters durch menschliche Hände. Ein Qualitätszertifikat in jeder Box beschreibt die Qualitätsstandards von Millipore im Detail.
Membranauswahl:
Millex Filter sind mit drei Membranen erhältlich: Millipore Express™ (PES) Membran, gemischte Celluloseester (MCE) und Durapore (PVDF).
  • Millex-GP-Filter sind mit der Millipore Express (PES)-Membran ausgestattet, die eine einzigartige Kombination aus Schnelligkeit und sechsmal geringerer Proteinbindung als vergleichbare PES-Membranen bietet. Millex-GP-Filter werden für die sterile Filterung von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien, Puffern und Additiven empfohlen.
  • Millex Filter mit Durapore™ (PVDF) Membran sind die Spritzenfilter mit der geringsten Proteinbindung auf dem Markt. Verwenden Sie sie zum Filtern von Proteinlösungen. Die 0,2 µm-Filter sind sterilisierbar. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration.
  • Millex-MF-Filter ilter verfügen über eine MCE-Membran (Mixed Cellulose Esters), die eine zuverlässige Universalfiltration von Wasser oder anderen wässrigen Lösungen ermöglicht. Die 0,2 µm-Filter sind sterilisierbar. Größere Porengrößen dienen der Klärung und Vorfiltration.
Compliance
Erfüllen die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für medizinische als auch labortechnische Anwendungen außerhalb der USA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Grün
Membranfilter
0,22 μm
Geringe Proteinbindung; Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen; Sterilisation von Arzneimitteln oder wässrigen Lösungen, die intravenös verabreicht werden
Modifiziertes Acryl
Männlicher Luer-Stecker
250/Pk.
45 °C
45 °C
Modifizierter Acryl-Spritzenfilter
3,3 cm
Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA.
Ja
PES
Steril
< 100 μl
Luer-Lock-Anschluss (weiblich)
145 psi
113 °F
113 °F
Modifiziertes Acryl
<100 ml