Learn More
Merck Millex™ sterile Spritzenvorsatzfilter: PES-Membran – Grün
Für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen entwickelt. EMD Millipore Millex™-GP sterile Spritzenfilter mit PES-Membran sind gebrauchsfertige, spritzenbetriebene Einheiten mit einer einzigartigen Membran, die eine sechsmal niedrigere Proteinbindung ermöglicht. Erhältlich in einer Einheit von medizinischem Gütegrad mit PES- oder Acrylspitze.
459.00 € - 1165.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA. |
Farbe | Grün |
Einwegprodukt | Ja |
Filtertyp | Membranmaterial |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10268401
|
Merck
SLGP033RS |
50Pack |
459.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10565022
|
Merck
SLGP033RB |
250Pack |
1165.00 €
250 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Für die Sterilisierung und Klärung steriler Lösungen entwickelt. EMD Millipore Millex™-GP sterile Spritzenfilter mit PES-Membran sind gebrauchsfertige, spritzenbetriebene Einheiten mit einer einzigartigen Membran, die eine sechsmal niedrigere Proteinbindung ermöglicht. Erhältlich in einer Einheit von medizinischem Gütegrad mit PES- oder Acrylspitze.
- Zu 100 % auf Integrität geprüft, einzeln verpackt und sterilisiert
- Weiblicher Luer-Lock™ Einlass und männlicher Luer-Slip-Auslass
- Hergestellt durch einem automatischen Prozess in einer kontrollierten Umgebung
- Der Filter wird während des Zusammenbaus nicht von menschlichen Händen berührt
- 0.2 μm-Filter sind sterilisiert
- Mit Qualitätszertifikat
- Bietet eine einzigartige Kombination aus Geschwindigkeit und sechsfach niedrigerer Proteinbindung als bei anderen Polyethersulfonmembranen
- Zur sterilen Filtration von Proteinlösungen, Gewebekulturmedien und wässrigen Lösungen oder Medikamenten oder wässrigen Lösungen, die intravenös verabreicht werden
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
Compliance
Erfüllen die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für medizinische als auch labortechnische Anwendungen außerhalb der USA.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Grün | |
Membranmaterial | |
PES | |
Steril | |
100 µl | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
145 psi | |
45 °C | |
45 °C | |
Modifizierter Acryl-Spritzenfilter |
Erfüllt die biologischen Tests für Kunststoffe gemäß USP Klasse VI. Alle 33 mm-Filter sind CE-gekennzeichnet und geeignet sowohl für die Medizin als auch Labors außerhalb den USA. | |
Ja | |
PES | |
0,22 μm | |
Geringe Proteinbindung; Sterilisation von Gewebekulturmedien, Proteinlösungen oder wässrigen Lösungen; Sterilisation von Arzneimitteln oder wässrigen Lösungen, die intravenös verabreicht werden | |
Modifiziertes Acryl | |
Männlicher Luer-Stecker | |
113 °F | |
113 °F | |
Modifiziertes Acryl | |
3,3 cm |