Learn More
Merck Millicell™ 24-Well Mikrotiterplatteneinheiten für Zellkulturen
Artikelnummer. 10626923 Alle ansehen Merck Produkte
Change view
Click to view available options
Stützmembran:
PCF
PET
Porengröße:
0,4 μm
1 μm
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stützmembran Porengröße unitSize
10626923 PCF 0,4 μm 5 Stück
10021953 PET 1 μm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10626923 Lieferant Merck Lieferanten-Nr. PSHT010R5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
24-Well-Filterplatte; Einzel-Well-Trägerschale; Deckel
Doppelte Membranfläche im Vergleich zu standardmäßigen 24-Well Mikrotiterplatten
Der patentierte Aufbau unterstützt die Anheftung, das Wachstum und die Differenzierung von Zellen bei einer Vielzahl von Anwendungen und kann manuell oder mit automatisierten Zellsaat-, Fütterungs- und Waschsystemen verwendet werden.
Filterplattenfunktionen
  • Basolaterale Zugangsöffnungen an jedem Well ermöglichen eine Medienzugabe ohne Demontage der Zellkulturplatte und des Auffangtabletts
  • Apical Assist schützt den Zellen-Monolayer bei manueller Zuführung
  • Füße auf der Filterplatte heben und schützen die Zellen-Monolayer, wenn das Zufuhrtablett entfernt wird
  • Gewebekulturbehandelte Membranen fördern die Zellanhaftung
  • Erhöhte Well-Kanten verbessern die Abdichtung des Bandes
  • Große Beschriftung für hohen Bedienkomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschluss inklusive Mit Deckel
Farbe Klar
Kulturfläche 0,7 cm2
Material Polystyrol
Sterilität Steril
Typ Zellkultur-Einsatz
Wellanzahl 24
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung, Medikamententransport und Permeabilität
Enthält 24-Well-Zellkulturplatte, Single-Well-Zufuhrtablett, 24-Well-Auffangtablett, Deckel
Porengröße 0,4 μm
Stützmembran PCF
Länge (metrisch) 128 mm
Breite (metrisch) 8,48 cm
Höhe (metrisch) 26,2 mm