Learn More
Merck Millipore Millipak™-20 Filtereinheit
Die nicht-sterilen Filter entfernen Partikel mit einer Größe von 0.22 μm am Entnahmepunkt vor dem Dosieren
Marke:  Merck Millipore MPGP02001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10800kg
Artikelnummer. 10740365
  • 443.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Non-sterile filter removes 0.22μm particles at point-of-use prior to dispensing
  • Standard-Endfilter
  • Nicht steril