Learn More
Merck Millipore Millipak™ Einweg-Filtereinsätze
Entfernt Partikel und Mikroorganismen aus Flüssigkeiten und Gasen mit einem pumpenangetriebenen Filter. Merck Millipore™ Millipak™ Einweg-Filtereinsätze bieten die sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Proben.
Marke:  Merck Millipore MPGL02GF2
48.43 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 10713605
  • 351.00 € / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Removes particles and microorganisms from liquids and gases with pump-driven filter. Millipak™ Disposable Filter Units provide sterile filtration of parenterals, diagnostics, buffers, media, and biologicals.
Das einzigartige Stapelfilterdesign ermöglicht minimale Rückhaltevolumen und macht die partikelerzeugende, gewebte nachgelagerte Auflage, die in Faltfilterkartuschen vorhanden ist, überflüssig.
  • Sterile Filtration von Parenteralia, Diagnostika, Puffern, Medien und biologischen Proben
  • Filter für den Entnahmepunkt für hochreines Wasser
  • Ideal für hochwertige Anwendungen
  • Durapore™ Membranen aus PVDF bieten hohe Durchflussraten und Durchsätze, eine geringe Konzentration an extrahierbaren Substanzen, breite chemische Beständigkeit und die niedrigste Proteinbindung aller lieferbaren Membranen Drei verschiedene Stapelgrößen erlauben die optimale Flexibilität für einfaches Upscaling
  • Vorsterilisierte Einheiten sind gammabestrahlt
  • Kann bis zu dreimal autoklaviert werden Jede Einheit ist mit der Katalognummer, Chargennummer, Porengröße und Seriennummer gekennzeichnet
  • Zu 100 % auf Gewährleistung der Integrität getestet