Learn More
Merck Millipore Mitex™ PTFE-Membranfilter
Die unlaminierte Konstruktion eignet sich für extreme chemische oder Temperaturbedingungen
Marke:  Merck Millipore LSWP14250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11556415
  • 1030.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab
10-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Membranen ohne Rückwand
  • Mittlere Stärke: 125 μm
  • Autoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
Anwendungsbereiche:
Klärung von Säuren, Basen und kryogenen Flüssigkeiten; Klärung von Treibmitteln; Analyse von Hydraulikflüssigkeiten; RNA-Isolierung.
Spezifikation
Spezifikation
Ja
5μm
142mm
50/pk.
Clarification of acids, bases, and cryogenic fluids; Clarification of propellants; Analysis of hydraulic fluids; RNA isolation.
Glatt
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
Weiß
0.9psi
125μm