Learn More
Merck Montage™ Plasmid MiniPrep96 Kits
Erzeugen von qualitativ hochwertiger Plasmid-DNA in50 % kürzerer Zeit als bei herkömmlichen Methoden
1495.00 € - 7305.00 €
Spezifikation
Format | Mikrotiterplatten |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Plasmid MiniPrep, BAC-Präp. |
Enthält | Alle erforderlichen Reagenzien und Einwegartikel |
Produkttyp | Kit |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11854041
|
Merck
LSKP09604 |
4 x 96 Aufreinigungen |
1495.00 €
4 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11864041
|
Merck
LSKP09624 |
24 x 96 Aufreinigungen |
7305.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Eine typische Ausbeute aus 1 ml Bakterienkultur beträgt 4 bis 6 μg.
- Das 96-Well Kit nutzt eine einzigartige Trennungstechnologie Einfaches, nur 25 Minuten dauerndes Protokoll liefert saubere und reproduzierbare DNA für empfindliche Downstream-Prozesse. Die Entnahme gereinigter Proben von der Plattenoberseite und nicht erforderliche Zentrifugationsschritte ermöglichen Kompatibilität mit automatisierten Systemen.
Spezifikation
Mikrotiterplatten | |
Plasmid MiniPrep, BAC-Präp. | |
Alle erforderlichen Reagenzien und Einwegartikel | |
Kit |