Beschreibung
Das vielseitige Trennsystem kombiniert eine Mikrotiterplatte mit der Millipore Membranfiltration und vereinfacht und optimiert damit die Verfahren zur Medikamentenentwicklung, biochemische Assays und übliche Probenvorbereitungsaufgaben.
- Mithilfe eines Vakuumverteilers, eines automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystems oder eines Mikroplatten-Szintillationszählers können —ganze Assays auf einer einzigen Platte durchgeführt werden.
- Die Membran-Platten-Abdichtung verhindert Reagenzien-Übersprechen und minimiert optisches Übersprechen. Die Unterdrainage-Stützstruktur ermöglicht die Aufrechterhaltung des Flüssigkeitsvolumens für Inkubationszeiten von bis zu 21 Tagen.
- Gewährleistung des quantitativen Filtrattransfers auf eine im Boden des Verteilers angebrachte Auffangplatte
Große Auswahl an Filtermaterialien
- Für Anwendungen mit hoher Proteinbindung verwenden Sie Platten mit Immobilon.™ -P PVDF oder gemischte Celluloseester Für eine hohe Nukleinsäurebindung verwenden Sie Platten mit gemischten Celluloseestern, Glasfaser oder positiv geladenen DEAE-Membranen . Für die Trennung geladener Biomoleküle wählen Sie zwischen positiv geladenen DEAE- oder negativ geladenen Phosphocellulosemembranen.
- Bei geringer Biomolekülbindung sollten Platten mit hydrophilen Oberflächen verwendet werden. Durapore™ PVDF, Biopore™ PTFE- oder Polycarbonatmembranen
- Für Tests, die Lösungsmittelbeständigkeit erfordern , verwenden Sie Platten mit hydrophilen PTFE-Membranen.
Jede mikroporöse Membran interagiert anders mit unterschiedlichen Proteinen oder Biomolekülen, daher kann es notwendig sein, für jeden Assay unterschiedliche Membrantypen zu testen.
†Beinhaltet Deckel, Filterplatte und Auffangplatte.
‡Beinhaltet eine verlängerte Zentrifugalabdeckung, eine Filterplatte und eine Auffangplatte.
††Besteht aus einem 96-fach-Halter und einer 96-fach-Empfängerplatte, die mit Microcon YM-10 Filtereinheiten.
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Membran | Hydrophobes PVDF |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Farbe | Klar |
| Produkttyp | MultiScreen-IP Filterplatte |
| Material | Acryl |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | PAMPA |