Learn More
Merck MultiScreen™ Sammelplatte mit großem Volumen
Zur Verwendung mit EMD Millipore MultiScreen Filterplatten mit hohem Volumen
Marke: Merck MVCPN0025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Lichtundurchlässig und aus Polypropylen
- Nicht steril
- Für Vakuumfiltration
- Volumen: 2.0 ml
- 96-Well
Spezifikation
Standard | |
Lichtundurchlässig | |
Polypropylen | |
96 | |
Vakuumfiltration | |
1.27 cm | |
4.7 cm |
8 x 12 | |
MultiScreen Sammelplatte mit hohem Volumen | |
2 ml | |
Nicht steril | |
1.27 x 8.56 x 4.7 cm (0.5 x 3.37 x 1.85 in.) | |
8.56 cm |