Learn More
Merck MultiScreen™ Filterplatten für große Volumen
Multiwell-Lösungen für die Grundlagenforschung und die Probenvorbereitung
Marke:  Merck MVHVN4525
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.81000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422263
  • 1735.00 € / 25 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
MultiScreen Filterplatten erfüllen spezifische Leistungskriterien für die Probenvorbereitung, die eine geringe unspezifische Bindung von Protein- und Wirkstoffanalyten, Lösungsmittelverträglichkeit und Probendurchsatz erfordern. Die MultiScreen Filterplatten für große Volumen können bis zu 2 ml an wässrigen und organischen Lösungen verarbeiten und liefern den branchenbesten quantitativen Filtrattransfer auf eine speziell entwickelte MultiScreen 96-Well Sammelplatte für große Volumen bei Verwendung des MultiScreen hts Vakuumverteilers. Die MultiScreen Filterplatten für große Volumen sind voll automatisierbar und entsprechen den ANSI-Normen für Deepwell-Platten.
MultiScreen Filterplatten für große Volumen mit Durapore™ Membranen
  • Für hohe Rückgewinnungsraten bei geringen unspezifischen Bindungen von kleinen Molekülen und Proteinen, geringe Extraktionsfähigkeit und Verträglichkeit mit wässrigen und einigen organischen Lösungen
  • Anwendungsmöglichkeiten: Assays mit geringer Proteinbindung, Assays mit geringer Extraktionsfähigkeit, Probenaufreinigung, Partikel-/Aggregatentfernung (vor der HPLC- oder UPLC™ Analyse) und Assays mit Beads
MultiScreen Filterplatte für große Volumen mit 1.2 μm-Glasfaser C (GFC)-Membran
  • Für eine breitere chemische Kompatibilität mit wässrigen und organischen Lösungen
  • Für Anwendungen, die einen hohen Durchfluss erfordern, wie Lysatreinigungen, viskose Probenfiltration, Umwelttests und DNA-Probenvorbereitung (Binde-Wasch-Elute-Anwendungen)
Spezifikation
Spezifikation
Standard
8 x 12
Lichtundurchlässig
Polypropylen
96
Rezeptorbindungsassays für ganze Zellen und Zellfragmente, Protein-Kinase, Phosphatase-Präzipitationssassays, Bead, Harz-basierte Assays
1.27 cm
4,7 cm
Hydrophiles PVDF
0,45 μm
MultiScreen HV-Platte mit hohem Volumen
2 ml
Nicht steril
1.27 x 8.56 x 4.7 cm (0.5 x 3.37 x 1.85 in.)
8,56 cm