Learn More
Merck MultiScreen™ HTS 96 Well-Filterplatten mit MCE-Membran
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Lichtundurchlässig
Transparent
Material:
Barex™
Styrol
Sterilität:
Steril
Unsteril
Menge:
10/Pckg.
50/Pckg.
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Entwickelt für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsplätzen
- Einzeln versiegelte Wells verhindern Crosstalk
- Abnehmbarer Unterlauf ermöglicht den Zugriff auf die Filter
- Die starren Seitenwände verbessern die Handhabung
- Mit großzügiger Oberfläche für Barcode-Etiketten
- Porengröße: .45μ m
Festphasen-RIA, DNA-Hybridisierung, ELISA und Proteinbindung
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Membran | Cellulosemischester |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Produkttyp | MultiScreenHTS-HA Filterplatte |
| Material | Styrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 0,28 cm2 |
| Mehr anzeigen |