Learn More
Merck MultiScreen™ Solvinert Filterplatten
Optimiert für die Arzneimittelforschung. EMD Millipore MultiScreen™ Solvinert Filterplatten sind mit Lösungsmitteln kompatibel und bestechen durch ihr einzigartiges einteiliges Format. 96-Well Platten sind in einem Format mit tiefen Wells (2 ml) (mit oder ohne Vorfilter) und im Standardformat (500 μl) mit hydrophoben oder hydrophilen Membranen erhältlich.
585.00 € - 3385.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Porengröße | 0,45 μm |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Polyolefin-Copolymer |
Produktcode | Marke | Membran | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Membran | Höhe (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10184123
|
Merck
MDRPN0410 |
Hydrophobes PVDF | 4.07 cm | 10/Pckg. |
1215.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10307083
|
Merck
MDRLN0410 |
Hydrophiles PTFE | 4.07 cm | 10/Pckg. |
1215.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10245943
|
Merck
MSRLN0410 |
Hydrophiles PTFE | 1,46 cm | 10/Pckg. |
585.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10478603
|
Merck
MSRLN0450 |
Hydrophiles PTFE | 1,46 cm | 50 |
3385.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10031863
|
Merck
MSRPN0410 |
Hydrophobes PVDF | 1.44 cm | 10/Pckg. |
621.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10114323
|
Merck
MSRPN0450 |
Hydrophobes PVDF | 1.46 cm | 50 |
2800.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Die Bodenplatte aus klarem Polyolefin ist mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel
- Die einteilige Konstruktion verhindert Leckagen und ermöglicht verlängerte Inkubationszeiten
- Geringe Bindung und geringer Anteil an extrahierbaren Substanzen
- Für wässrige und nichtwässrige Proben dank chemisch beständiger hydrophiler oder hydrophober Membranen
- Die Membranen aus Polytetrafluoroethylen verfügen über 45 μl-Poren
- Automatisierungskompatibel
- Erhältlich im 96-Well Deepwell-Format (2 ml) mit oder ohne Vorfilter und im Standardformat (500 μl)
Spezifikation
Standard | |
0,45 μm | |
Polyolefin-Copolymer | |
Nicht steril | |
1.28 cm |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
Festphasensynthese und -reinigung, Proteinpräzipitation in Platten, Probenrückgewinnung nach Verbindungsspaltung in Platten, Peptidsynthese | |
8.55 cm |