Learn More
Merck MULTISCREEN HTSFB OPAK UNST UNST
Für die Löslichkeitsbestimmung auf Filtrationsbasis. MultiScreenHTS 96-Well Filterplatten wurden speziell für Automatisierungsanwendungen entwickelt
Marke: Merck MSFBN6B10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Hoher Durchsatz
- Gemäß Plattenspezifikationen nach ANSI/SBS 2004
- Schützt die Unterdrainage und eliminiert den Oberflächenkontakt mit den einzelnen Tropfvorrichtungen der Wells
- Der Kunststoffrand ermöglicht das Stapeln direkt mit den Sammelplatten.
Anwendungen
- Ligand-Rezeptorbindung, allgemeine Probenvorbereitung, ELISPOT, Enzymaktivität, Bead-basierte Assays, Visualisierung ganzer Organismen
- Radioisotopennachweis
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Hydrophiles PVDF | |
1/0,65 μm | |
Lichtundurchlässig | |
96 | |
0.26 cm2 | |
10 St./Packung |
Standard | |
8 x 12 | |
Bindungsvermögen | |
Barex | |
Nicht steril | |
Rezeptor, Ligandenbindungsassays, Probenvorbereitung, Enzymassays mit Präzipitation, DNA-Aufreinigung |