Beschreibung
Zur Verwendung bei Rezeptor-Liganden-Bindungen, der allgemeinen Probenvorbereitung, ELISPOT, Enzymaktivität, auf Beads basierende Assays, Visualisierung ganzer Organismen und im Radioisotopennachweis.
- Standardisierte Maße und ausgerichtete, starre Seitenwände
- Ermöglichen vollständige Kompatibilität mit automatischen und Robotergreifarmen, Staplern, Plattenwäschern, Strichcodeetiketten und Plattenlesegeräten
- Das einzigartige zweiteilige Plattendesign verhindert Oberflächenkontakt mit den einzelnen “Tropfenleitern” der Wells, damit Überschneidung zwischen Wells vermieden wird
- Verlängerte Umrandung und Vakuummehrfachschläuche
- Ermöglicht einfaches, kontaminationsfreies Stapeln direkt mit den Sammelplatten
- Schützt die darunterliegenden Wasserabzüge
- Große Fläche für Strichcode-Etiketten
- Verbessert die Vakuumabdichtung
- Der herausnehmbare Wasserabzug ermöglicht den Zugang zur Membran bei ELISPOT-Assays, der Visualisierung ganzer Organismen und dem Nachweis von Radioisotopen
- Die isolierten Wells und die einzeln versiegelten Filterscheiben verhindern, dass Reagenzien von Well zu Well fließen können
- Der undurchsichtige Kunststoff verhindert die Lichttransmission zwischen Wells bei der direkten Szintillationszählung
- Die hydrophile Durapore™ Membran mit niedriger Bindung ermöglicht die unspezifische Bindung von Antikörpern, Reagenzien und Proben
- Entsprechen den ANSI™/SBS 2004-Spezifikationen für Platten
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
| Format | Standard |
| Membran | Hydrophiles PVDF |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Bindungsart | Bindungsvermögen |
| Farbe | Klar |
| Material | Styrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |