Learn More
Merck MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filterplatten
Konzipiert für vollständige Kompatibilität mit Automatisierung. EMD Millipore MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filterplatten sind innovative Platten und ideal für Bead-basierte Assays. Opakes Barex™ und klares steriles oder nicht-steriles Styrol und Racks mit verschiedenen Porengrößen.
Marke:  Merck MSHVN4550
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.51540kg
Artikelnummer. 10675743
  • 2825.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung bei Rezeptor-Liganden-Bindungen, der allgemeinen Probenvorbereitung, ELISPOT, Enzymaktivität, auf Beads basierende Assays, Visualisierung ganzer Organismen und im Radioisotopennachweis.
  • Standardisierte Maße und ausgerichtete, starre Seitenwände
    • Ermöglichen vollständige Kompatibilität mit automatischen und Robotergreifarmen, Staplern, Plattenwäschern, Strichcodeetiketten und Plattenlesegeräten
  • Das einzigartige zweiteilige Plattendesign verhindert Oberflächenkontakt mit den einzelnen “Tropfenleitern” der Wells, damit Überschneidung zwischen Wells vermieden wird
  • Verlängerte Umrandung und Vakuummehrfachschläuche
    • Ermöglicht einfaches, kontaminationsfreies Stapeln direkt mit den Sammelplatten
    • Schützt die darunterliegenden Wasserabzüge
    • Große Fläche für Strichcode-Etiketten
    • Verbessert die Vakuumabdichtung
  • Der herausnehmbare Wasserabzug ermöglicht den Zugang zur Membran bei ELISPOT-Assays, der Visualisierung ganzer Organismen und dem Nachweis von Radioisotopen
  • Die isolierten Wells und die einzeln versiegelten Filterscheiben verhindern, dass Reagenzien von Well zu Well fließen können
  • Der undurchsichtige Kunststoff verhindert die Lichttransmission zwischen Wells bei der direkten Szintillationszählung
  • Die hydrophile Durapore™ Membran mit niedriger Bindung ermöglicht die unspezifische Bindung von Antikörpern, Reagenzien und Proben
  • Entsprechen den ANSI™/SBS 2004-Spezifikationen für Platten
Spezifikation
Spezifikation
ANSI, SBS
Hydrophiles PVDF
0,45 μm
Styrol
Unsteril
Rezeptorbindungsassays für ganze Zellen und Zellfragmente, Protein-Kinase, Phosphatase-Präzipitationssassays, Bead, Harz-basierte Assays
Standard
8 x 12
Durchsichtig
96
0.28 cm2
50/Packung