Learn More
Merck MultiScreenHTS 96-Well Filterplatten
Alle ansehen Merck Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,45 μm
Beschreibung
Für die Löslichkeitsbestimmung auf Filtrationsbasis.MultiScreenHTS 96-Well Filterplatten wurden speziell für Automatisierungsanwendungen entwickelt.
- Hoher Durchsatz
- Erfüllt Spezifikationen gemäß ANSI/SBS 2004 für Mikrotiterplatten
- Schützt Wasserabzüge, eliminiert den Oberflächenkontakt mit den „Tropfenleitern“ einzelner Wells
- Kunststoffumrandung ermöglicht ein direktes Stapeln mit den Sammelplatten
Anwendungen
- Ligand-Rezeptorbindung, allgemeine Probenvorbereitung, Elispot, Enzymaktivität, auf Beads basierende Assays, Visualisierung ganzer Organismen
- Radioisotopennachweis
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
| Format | Standard |
| Membran | Hydrophobes PVDF |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | ABS-Kunststoff |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 0,28cm2 |
| Mehr anzeigen |