Learn More
Merck MultiScreen HTS Plate Durapore PVDF, 45um Clear Non-sterile (VE=10St)
Nicht sterile, durchsichtige 96-Well-Filterplatte mit 0.45 μm Porengröße. Hydrophobe PVDF-Membran für Proteinwechselwirkungs-Assays, Avidin-Biotin-Verbindungen, DNA-bindende Proteine.
Marke: Merck MSIPN4510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Hydrophobes PVDF | |
0,45 μm | |
Durchsichtig | |
96 | |
0.28 cm2 | |
10 St./Packung |
Standard | |
8 x 12 | |
Bindungsvermögen | |
ABS-Kunststoff | |
Nicht steril | |
Proteininteraktionsassays, Avidin-Biotin-Verknüpfungen, DNA-bindende Proteinen |