Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
| Format | Standard |
| Membran | Polyesternetz |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 1 μm |
| Bindungsart | Bindungsvermögen |
| Farbe | Undurchsichtig |
| Material | Barex |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |