Learn More
Merck MultiScreen -FC HTS opak (VE=10Stck.)
Rezeptor-Ligandenbindungsassays, Probenvorbereitung, TCA-Präzipitation
Marke: Merck MSFCN6B10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.75858kg
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Hydrophiles PVDF | |
1,2/0,65 μm | |
Barex™ | |
Nicht steril | |
Rezeptor, Ligandenbindungsassays, Probenvorbereitung, Enzymassays mit Präzipitation, DNA-Aufreinigung | |
1.28 x 21.71 x 1.44 cm (0.5 x 8.55 x 0.56 in.) | |
21,71 cm |
Standard | |
8 x 12 | |
Lichtundurchlässig | |
96 | |
0.28 cm2 | |
10 St./Packung | |
1,28 cm | |
1,44 cm |