Beschreibung
- Hoher Durchsatz
- Gemäß Plattenspezifikationen nach ANSI/SBS 2004
- Schützt die Unterdrainage und eliminiert den Oberflächenkontakt mit den einzelnen Tropfvorrichtungen der Wells
- Der Kunststoffrand ermöglicht das Stapeln direkt mit den Sammelplatten.
Anwendungen
- Ligand-Rezeptorbindung, allgemeine Probenvorbereitung, ELISPOT, Enzymaktivität, Bead-basierte Assays, Visualisierung ganzer Organismen
- Radioisotopennachweis
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
| Format | Standard |
| Membran | Hydrophiles PVDF |
| Array | 8 x 12 |
| Porengröße | 1/0,65 μm |
| Farbe | Undurchsichtig |
| Material | Barex™ |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 0.26 cm2 |
| Mehr anzeigen |